Läs mer
Kinhydron, MP Biomedicals™
Product Code. 11480831 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
missing translation for 'unitSize':
100g
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11480831 100 g 100g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 11480831 missing translation for 'mfr' MP Biomedicals missing translation for 'supplierNo' 0215648280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 SEK
    1367.07 SEK / 100g
    Save 72.93 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
Kan användas för att mäta vätejonkoncentrationen (pH) i en lösning i ett kemiskt experiment. Kinhydron, MP Biomedicals är en typ av redoxelektrod som är en additionsförening av 1M hydrokinon och 1M bensokinon.
Kinhydron/metanolbehandling för mätning av bärarlivslängd i kristallina kiselsubstrat har rapporterats. Ytpassivering av kiselsubstrat genom kinhydron/etanolbehandling har undersökts.
Specifications
CAS 106-34-3
Smältpunkt 167 °C till 172 °C (litteratur)
Molekylformel C12H10O4
MDL-nummer MFCD00010310
Kvantitet 100 g
Synonym quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
Löslighetsinformation Löslig i 90 % metanol (2 % v/v, klar, orangebrun lösning); lätt löslig i kallt vatten, varmt vatten, ammoniak, alkohol, eter; olöslig i petroleumeter.
InChI-nyckel BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
IUPAC-namn bensen-1,4-diol; cyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 218.21
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
Formel vikt 218.20
Fysisk form Pulver