Läs mer
(-)-Quinic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15853981
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853981 50 g 50g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15853981 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8002180050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For resolution of racemates for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 77-95-2
Smältpunkt 162.5°C
Densitet 1.64 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00003864
Kvantitet 50 g
Synonym (-)-Quinic acid, 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid, (-)-Quinic acid
Molekylvikt (g/mol) 192.17