missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinidine 1’-Oxide, TRC

Produktkod. 30422856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422856 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ6850101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 115730-97-7
Molekylformel C20 H24 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 340.42
Synonym Cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, 1'-oxide, (9S)- (9CI), ICQ 17, Quinidine 1'-N-oxide, Quinidine 1'-oxide, Quinidine N'-oxide, Quinidine ar-N-oxide
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxy-1-oxidoquinolin-1-ium-4-yl)methanol
LEDER COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinidine N'-oxide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-21-8-6-14(13)10-19(21)20(23)16-7-9-22(24)18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-5,7,9,11,13-14,19-20,23H,1,6,8,10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 340.1787
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.