Läs mer
R&D Systems™ Quinidine
Produktkod. 18732574
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18732574 50 mg
1 options
Produktkod. 18732574 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4108/50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks sodium and potassium channels
Class IA antiarrythmic; reduces both Na+ and K+ channel currents, including INa, IKr and IKs. Prolongs QT and induces torsade de pointes (TdP).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine
CAS 56-54-2
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C20H24N2O2
Formel vikt 324.42
Renhet 85%
Molekylvikt (g/mol) 324.42