Läs mer
Kinidin (>85 %%), TRC
Produktkod. 30413741
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30413741 50 mg
1 options
Produktkod. 30413741 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ68507050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-54-2
Molekylformel C20 H24 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxykinolin-4-yl)metanol
LEDER COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 324.1838