Läs mer
Quinidine hydrochloride monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16428726
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428726 100 mg
1 options
Produktkod. 16428726 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1302
MedChemExpress Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Quinidine hydrochloride monohydrate is an anti-arrythmic agent which is also a potent blocker of K+ channel with an IC50 of 19.9 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine hydrochloride monohydrate
Fysisk form Powder
CAS 6151-40-2
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H27ClN2O3
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (263.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (6.60 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C[C@H]1C[N@](CC[C@H]1C2)[C@@]2([H])[C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C34.[H]Cl.[H]O[H]
Molekylvikt (g/mol) 378.89
Formel vikt 378.89
Procent renhet 99.61%