Läs mer
Quinidine Methiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinidine Methiodide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27N2O2.HI/c1-4-14-13-23(2)10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-3)12-18(17)19;/h4-7,9,12,14-15,20-21,24H,1,8,10-11,13H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1/t14-,15-,20+,21-,23-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 466.1117 |