Läs mer
Quinidine, Mikromol™
Produktkod. 18082300
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18082300 250 mg
1 options
Produktkod. 18082300 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1523.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Kinidin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine
CAS 56-54-2
Analyt- eller komponentnamn Quinidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H24 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
LEDER COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxykinolin-4-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 324.42
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 324,1838 g/mol