missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Quinidine Sulfate (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinidine Sulfate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2.H2O4S/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4)/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 422.151 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?