Läs mer
Kinidinsulfatdihydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15433199
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433199 5 g 5g
15443199 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60426.06
Request Bulk or Custom Format
En natriumkanalblockerare, och i mindre utsträckning blockerar även kaliumkanaler
Kinidinsulfatdihydrat, 98+% används som A Na+-kanalblockerare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kinidinsulfatdihydrat, 98+% används som A Na+-kanalblockerare.
Löslighet Löslig i kloroform
, vatten (11 mg/ml vid 20 °C), alkohol och etanol (50 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Håll borta från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6591-63-5
Molekylformel C40H54N4O10S
Molekylvikt (g/mol) 782.95
MDL-nummer MFCD00149346
InChI-nyckel ZHNFLHYOFXQIOW-CMZPEELOSA-N
Synonym bis s-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,2s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol sulfate dihydrate
PubChem CID 132274356
IUPAC-namn (S)-[(2S,4S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol;svavelsyra;dihydrat
LEDER COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.COC1=CC2=C(C=CN=C2C=C1)C(C3CC4CCN3CC4C=C)O.O.O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine sulfate dihydrate
Smältpunkt 212°C to 214°C (decomposition)
Färg Vitt till gult
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8060
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,water (11mg/ml at 20°C),alcohol,and ethanol (50mg/ml).
Formel vikt 782.94
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.