Läs mer
(+)-Kinidin
Produktkod. 11474254
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474254 1 g 1g
11484254 5 g 5g
11494254 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474254 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12559.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324,42 g/mol
(+)-kinidin används för att behandla eller förebygga många typer av oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier såsom förmaksflimmer). Det kan också användas för att behandla malaria.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, alkohol (1 g/36 ml), bensen och DMSO (100 mM). Något löslig i eter och petroleumeter. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-54-2
Molekylformel C20H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00135581,MFCD00198096
InChI-nyckel LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonym quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol
LEDER COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Quinidine
Smältpunkt 171 °C till 173 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 91866
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8060
Löslighetsinformation Löslig i metanol, kloroform, alkohol (1g/36 ml), bensen och DMSO (100 mM). Lätt löslig i eter och petroleumeter. Olöslig i vatten.
Formel vikt 324.42
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.