Läs mer
(+)-Quinidine
Produktkod. 11484254
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11484254
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12559.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 56-54-2 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
(+)-kinidin används för att behandla eller förebygga många typer av oregelbundna hjärtslag (hjärtarytmier såsom förmaksflimmer). Det kan också användas för att behandla malaria.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i metanol, kloroform, alkohol (1 g/36 ml), bensen och DMSO (100 mM). Något löslig i eter och petroleumeter. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-54-2
Molekylformel C20H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00135581,MFCD00198096
InChI-nyckel LOUPRKONTZGTKE-LHHVKLHASA-N
Synonym quinidine, +-quinidine, chinidin, pitayine, cin-quin, 8r,9s-quinidine, conquinine, conchinin, quinidex, conchinine
PubChem CID 441074
ChEBI CHEBI:28593
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol
LEDER COC1=CC=C2N=CC=C([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Quinidine
Smältpunkt 171°C to 173°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 91866
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8060
Löslighetsinformation Soluble in methanol,chloroform,alcohol (1g/36ml),benzene and DMSO(100mM). Slightly soluble in ether and petroleum ether. Insoluble in water.
Optisk rotation +260° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 324.42
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (+)-Quinidine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: (+)-Quinidine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.