Läs mer
Quinidine, TRC
Produktkod. 30426925
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30426925 5 g
1 options
Produktkod. 30426925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ6850005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinidine
CAS 56-54-2
Molekylformel C20 H24 N2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Quinidine Sulfate Imp. A (EP), Quinidine Imp. A (EP), Quinine Dihydrochloride Imp. A (EP), Quinine Imp. A (EP), Quinidine, (+)-Quinidine, (8R,9S)-Quinidine, Chinidin, Cinquin, Conchinin, Conchinine, Conquinine, Kinidin, Pitayin, Pitayine, Quindine, beta-Quinidine, beta-Quinine, Quinine Hydrochloride Impurity A, Quinine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20-/m0/s1
LEDER COc1ccc2nccc([C@H](O)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC-namn (S)-[(2R,4S,5R)-5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxykinolin-4-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 324.42
Formel vikt 324.1838