Läs mer
Kinin, 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11466172 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466172 100 g 100g
11436172 10 g 10g
11446172 25 g 25g
11456172 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11466172 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210279280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6135.00 SEK
    5842.16 SEK / 100g
    Save 292.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 130-95-0
Molekylformel C20H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00198096
InChI-nyckel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym quinine, chinin, chinine, --quinine, qualaquin, 6'-methoxycinchonidine, 8s,9r-quinine, chininum, quinine sulfate, quinina
PubChem CID 129316724
IUPAC-namn (R)-[(2S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl](6-metoxikinolin-4-yl)metanol
LEDER [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kvantitet 100 g