Läs mer
Quinine, 98+%, anhydrous
Produktkod. 10464795 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10464795
Brand: Thermo Scientific Acros 163702500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-95-0
Molekylformel C20H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00198096
InChI-nyckel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
IUPAC-namn (5-etenyl-1-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl)-[6-(trideuteriometoxi)kinolin-4-yl]metanol
LEDER [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine
Smältpunkt 176.0°C to 177.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Fieser 06,501; 07,311; 08,340; 09,403; 10,338; 11,456
Merck Index 15, 8177
Specifikt rotationsförhållande − 172.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Specifik rotation − 172.00
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkalies and acids (formation of salts),soluble in alcohol,ether,chloroform,glycerol,and carbon disulfide
Formel vikt 324.42
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinine, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.