Läs mer
Kinin, vattenfritt, 99 % (total bas), kan innehålla upp till 5 % dihydrokinin
Produktkod. 11478683
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478683 10 g 10g
11488683 50 g 50g
11498683 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10459.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.93 SEK
    486.65 SEK / 10g
    Save 55.28 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 130-95-0 | C20H24N2O2 | 324,42 g/mol
Kinin används inom fotokemi som en vanlig fluorescensstandard och som ett upplösningsmedel för kirala syror. Det är också användbart för att behandla falciparum malaria, lupus, artrit och vivax malaria. Den fungerar som en smakkomponent i tonicvatten och bitter citron. Den används som den kirala delen för liganderna som används i skarplös asymmetrisk dihydroxylering. Dessutom katalyserar den den kinetiska upplösningen av furanoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kinin används inom fotokemi som en vanlig fluorescensstandard och som ett upplösningsmedel för kirala syror. Det är också användbart för att behandla falciparum malaria, lupus, artrit och vivax malaria. Den fungerar som en smakkomponent i tonicvatten och bitter citron. Den används som den kirala delen för liganderna som används i skarplös asymmetrisk dihydroxylering. Dessutom katalyserar den den kinetiska upplösningen av furanoner.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform och dietyleter. Något lösligt i vatten och glycerol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-95-0
Molekylformel C20H24N2O2
Molekylvikt (g/mol) 324.42
MDL-nummer MFCD00198096
InChI-nyckel LOUPRKONTZGTKE-ZCXAXGJJNA-N
Synonym 1r-6-methoxyquinolin-4-yl 1s,4s,5r-5-vinylquinuclidin-2-yl methanol, quinine anhydrous, +-2,3-o-isopropylidene-l-threitol
PubChem CID 129316724
LEDER [H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine
Namnnotering Anhydrous, may cont. up to 5% dihydroquinine
Smältpunkt ∼177°C (decomposition)
Anteckningar om analysprocent (total bas)
Kvantitet 10 g
Beilstein 91867
Känslighet Light Sensitive
Merck Index 14,8061
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,chloroform and diethyl ether. Slightly soluble in water and glycerol.
Optisk rotation −166° (c=1 in ethanol)
IUPAC-namn (R)-[(2S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl](6-metoxikinolin-4-yl)metanol
Formel vikt 324.42
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinine, anhydrous, 99% (total base), may cont. up to 5% dihydroquinine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Quinine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.