Läs mer
Kinin-Di-N-oxid, TRC
Produktkod. 30411647
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30411647 10 mg
1 options
Produktkod. 30411647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ69400510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine Di-N-oxide
CAS 101655-92-9
Molekylformel C20 H24 N2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
LEDER COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C
IUPAC-namn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxi-1-oxidokinolin-1-ium-4-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 356.42
Formel vikt 356.1736