Läs mer
Kinin-Di-N-oxid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinine Di-N-oxide |
| CAS | 101655-92-9 |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cinchonan-9-ol','6'-methoxy-','1,1'-dioxide','(8α,9R)-, Quinine N,N'-Dioxide (7CI), Quinine Di-N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O4/c1-3-13-12-22(25)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21(24)18-5-4-15(26-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)c(cc[n+]2[O-])[C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C |
| IUPAC-namn | (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxi-1-oxidokinolin-1-ium-4-yl)metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.42 |
| Formel vikt | 356.1736 |