Läs mer
Kininhemisulfatmonohydrat, 98+%
Beskrivning
Kininhemisulfatmonohydrat spelar en viktig roll i kaliumkanalblockerare. Det används också som ett antimalariamedel, antikolinergiskt, antihypertensivt och ett hypoglykemiskt medel. Det hämmar mitokondriell ATP-reglerad kaliumkanal. Det används också för att studera metabolismen av biokristalliserat hem, hemozoin, i malariaparasiter och för att studera toxiciteten hos hem (FP)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kininhemisulfatmonohydrat spelar en viktig roll i kaliumkanalblockerare. Det används också som ett antimalariamedel, antikolinergiskt, antihypertensivt och ett hypoglykemiskt medel. Det hämmar mitokondriell ATP-reglerad kaliumkanal. Det används också för att studera metabolismen av biokristalliserat hem, hemozoin, i malariaparasiter och för att studera toxiciteten hos hem (FP)-komplex.
Löslighet Löslig i
en blandning av kloroform och absolut alkohol (2:1).
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalier, ammoniak, starka baser och jod.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinine hemisulfate monohydrate |
| Smältpunkt | 217°C to 218°C (decomposition) |
| Odör | Odorless |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 6113937 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Merck Index | 14,8061 |
| Löslighetsinformation | Soluble in a mixture of chloroform and absolute alcohol (2:1). |
| Optisk rotation | −241° (c=2 in 0.1M HCl) |
| Formel vikt | 391.47 (373.46 Anhydrous) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Quinine hemisulfate monohydrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Quinine, sulfate (2:1), dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.