Läs mer
Kininhemisulfatmonohydrat, 98+%
Produktkod. 11458896
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458896 50 g 50g
11448896 10 g 10g
11468896 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17036.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1744.20 SEK
    1428.65 SEK / 50g
    Save 315.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Kininhemisulfatmonohydrat spelar en viktig roll i kaliumkanalblockerare. Det används också som ett antimalariamedel, antikolinergiskt, antihypertensivt och ett hypoglykemiskt medel. Det hämmar mitokondriell ATP-reglerad kaliumkanal. Det används också för att studera metabolismen av biokristalliserat hem, hemozoin, i malariaparasiter och för att studera toxiciteten hos hem (FP)-komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kininhemisulfatmonohydrat spelar en viktig roll i kaliumkanalblockerare. Det används också som ett antimalariamedel, antikolinergiskt, antihypertensivt och ett hypoglykemiskt medel. Det hämmar mitokondriell ATP-reglerad kaliumkanal. Det används också för att studera metabolismen av biokristalliserat hem, hemozoin, i malariaparasiter och för att studera toxiciteten hos hem (FP)-komplex.
Löslighet Löslig i
en blandning av kloroform och absolut alkohol (2:1).
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, alkalier, ammoniak, starka baser och jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6119-70-6
Molekylformel C40H54N4O10S
Molekylvikt (g/mol) 782.95
MDL-nummer MFCD00150790
InChI-nyckel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
Synonym Quinine sulfate (2:1) (salt) dihydrate; Quinine sulfate dihydrate
PubChem CID 134129495
IUPAC-namn (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol;svavelsyra;tetrahydrat
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine hemisulfate monohydrate
Smältpunkt 217 °C till 218 °C (uppdelning)
Odör Luktfritt
Kvantitet 50 g
Beilstein 6113937
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,8061
Löslighetsinformation Löslig i en blandning av kloroform och absolut alkohol (2:1).
Optisk rotation −241° (c=2 i 0,1 M HCl)
Formel vikt 391,47 (373,46 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.