Läs mer
Kininhydroklorid, 100,8 %,> 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440841 25 g 25g
11450841 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215648625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6119-47-7
Molekylformel C20H29ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 396.91
MDL-nummer MFCD00151248
InChI-nyckel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC-namn (R)-[(2S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl](6-metoxikinolin-4-yl)metanoldihydrathydroklorid
LEDER O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1.008
Kvantitet 25 g
Formel vikt 360.9
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver