Läs mer
Quinine Hydrochloride Dihydrate, Mikromol™
Beskrivning
Quinine Hydrochloride Dihydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| CAS | 6119-47-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Quinine monohydrochloride dihydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H24 N2 O2 . Cl H . 2 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Quinine hydrochloride, (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]oct-2-yl](6-methoxyquinolin-4-yl)methanol hydrochloride, Quinidine Sulfate Impurity A as Hydrochloride Dihydrate, Quinidine Impurity A as Hydrochloride Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1 |
| LEDER | O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1 |
| IUPAC-namn | (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;dihydrate;hydrochloride |
| Visa mer |