Läs mer
Kininhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11460841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460841 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11460841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215648680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kininhydroklorid är en alkaloid som ursprungligen isolerades från Cinchona-familjen av sydamerikanska träd. Det är ett antimalariamedel, antikolinergt, antihypertensivt och hypoglykemiskt medel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine hydrochloride
CAS 6119-47-7
Färg Vitt
Molekylformel C20H29ClN2O4
MDL-nummer MFCD00151248
Kvantitet 100 g
Synonym quinine hcl dihydrate
InChI-nyckel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
LEDER O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC-namn (R)-[(2S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl](6-metoxikinolin-4-yl)metanoldihydrathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 396.91
PubChem CID 124080947
Formel vikt 360.9
Fysisk form Pulver