Läs mer
Kininmonohydrokloriddihydrat, 100,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11430841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430841 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11430841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215648605
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CAS 6119-47-7
Molekylformel C20H29ClN2O4
MDL-nummer MFCD00151248
Kvantitet 5 g
Synonym quinine hydrochloride dihydrate, quinine monohydrochloride dihydrate, cinchonan-9-ol, 6'-methoxy-, monohydrochloride, dihydrate, 8a,9r, quinine hcl dihydrate, r-2s,4s,5r-5-ethenyl-1-azabicyclo 2.2.2 octan-2-yl-6-methoxyquinolin-4-yl methanol;dihydrate;hydrochloride, chinini hydrochloridum, quinine, hcl dihydrate, quinine hydrochloride jan:nf, quinine monohydrochloride hydrate
InChI-nyckel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
LEDER O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC-namn (R)-[(2S,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl](6-metoxikinolin-4-yl)metanoldihydrathydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 396.91
PubChem CID 134690644