Läs mer
Kininmonohydrokloriddihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10733344 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10733344 5 g Glasflaska 5g
10458720 25 g Glasflaska 25g
10658894 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733344 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163720050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6119-47-7 | C20H29ClN2O4 | 396.91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6119-47-7
Molekylformel C20H29ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 396.91
MDL-nummer MFCD00151248
InChI-nyckel MPQKYZPYCSTMEI-VQYSEXPNNA-N
Synonym quinine hcl dihydrate
PubChem CID 124080947
IUPAC-namn (R)-[(2S,4S,5S)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol;dihydrat;hydroklorid
LEDER O.O.Cl.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine monohydrochloride dihydrate
Namnnotering 99%
Smältpunkt 115.0°C to 116.0°C
Färg Vitt
Flampunkt 122°C
Förlust vid torkning 6% to 10% (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Fieser 07,311
Merck Index 15, 8177
Specifikt rotationsförhållande − 258.00 (20.00°C c=2,0.1M HCL)
Specifik rotation − 258.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 62.5g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and chloroform,slightly soluble in ether
Formel vikt 396.92
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Silky Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinine monohydrochloride dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.