missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinine N-Oxide, Mikromol™

Produktkod. 30052478
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052478 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052478 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0458.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Quinine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinine N-oxide
CAS 109906-48-1
Analyt- eller komponentnamn Quinine N-oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C20 H24 N2 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Quinine 1-oxide, Quinine N-Oxide, (8alpha,9R)-6'-Methoxycinchonan-9-ol 1-Oxide
InChI formel InChI=1S/C20H24N2O3/c1-3-13-12-22(24)9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(25-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+,22?/m0/s1
LEDER COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CC[N+]3([O-])C[C@@H]4C=C)c2c1
IUPAC-namn (R)-[(2S,4S,5R)-5-ethenyl-1-oxido-1-azoniabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 340.42
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 340.1787 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.