Läs mer
(-)-Quinine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 130-95-0 |
| Smältpunkt | 174°C to 178°C (Decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00198096 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (-)-Quinine, 6-Methoxy-α-(5-vinyl-2-quinuclidinyl)-4-quinolinemethanol, (-)-Quinine |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.42 |
| Kvalitet | Research |