Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Kininsulfatdihydrat, 99+%
Produktkod. 10743161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10743161 10 g Glasflaska 10g
10114420 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10743161 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 163710100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6119-70-6 | C40H54N4O10S | 782,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6119-70-6
Molekylformel C40H54N4O10S
Molekylvikt (g/mol) 782.95
MDL-nummer MFCD00150790
InChI-nyckel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
PubChem CID 134129495
IUPAC-namn (R)-[(2R,4R,5R)-5-etenyl-l-azabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl]-(6-metoxikinolin-4-yl)metanol;svavelsyra;tetrahydrat
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinine sulfate dihydrate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 233 °C till 235 °C
Färg Beige till brun eller gul
Tändningsrester 0,1 % max.
Förlust vid torkning 3 % till 5 % (105 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 10 g
Merck Index 15, 8177
Specifikt rotationsförhållande −245,00 (20,00 °C c=2,0,1 M HCl)
Specifik rotation -245
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/810 ml (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/120 ml alkohol, lätt löslig i kloroform och eter
Formel vikt 782.96
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.