Läs mer
Quinine Sulfate Dihydrate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10774571 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass Jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10774571 25 g Glass Jar 25g
1 options
Produktkod. 10774571 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Q/0136/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 6119-70-6
Smältpunkt 233°C
Färg White
pH 5.7 to 6.6
Förpackning Glass Jar
Molekylformel C40H54N4O10S
MDL-nummer MFCD00150790
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N
LEDER O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C
IUPAC-namn (R)-[(2R,4R,5R)-5-ethenyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methanol;sulfuric acid;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 782.95
PubChem CID 134129495
Formel vikt 782.96g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Quinine sulfate dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.