missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Quinmerac metabolite BH 518-2 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30328454
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328454 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30328454 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16708200AC100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Quinmerac Metabolite BH 518-2
CAS 90717-07-0
Analyt- eller komponentnamn Quinmerac Metabolite BH 518-2
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C11 H6 Cl N O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Quinmerac Metabolite BH 518-2, Quinmerac metabolite BH2, 7-Chloro-3,8-quinolinedicarboxylic acid, BAS 518-2, 3,8-Quinolinedicarboxylic acid, 7-chloro-
InChI formel InChI=1S/C11H6ClNO4/c12-7-2-1-5-3-6(10(14)15)4-13-9(5)8(7)11(16)17/h1-4H,(H,14,15)(H,16,17)
LEDER OC(=O)c1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1
IUPAC-namn 7-chloroquinoline-3,8-dicarboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 251.62
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 250.9985 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.