Läs mer
Quinmerac, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinmerac |
| CAS | 90717-03-6 |
| Molekylformel | C11 H8 Cl N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 8-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-3-methyl-, 7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid, BAS 518, BAS 51802H, BAS 518H, Quinmerac |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | Cc1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.64 |
| Formel vikt | 221.0244 |