Läs mer
Quinoceton, TRC
Produktkod. 30413813
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30413813 1 g
1 options
Produktkod. 30413813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ6966001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinocetone (technical product)
CAS 81810-66-4
Molekylformel C18 H14 N2 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Propen-1-one, 1-(3-methyl-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-, N,N'-dioxide, 1-(3-Methyl-1,4-dioxido-2-quinoxalinyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, NSC 621477, Quinocetone
InChI formel InChI=1S/C18H14N2O3/c1-13-18(17(21)12-11-14-7-3-2-4-8-14)20(23)16-10-6-5-9-15(16)19(13)22/h2-12H,1H3/b12-11+
LEDER Cc1c(C(=O)\C=C\c2ccccc2)[n+]([O-])c3ccccc3[n+]1[O-]
IUPAC-namn (E)-1-(3-metyl-1,4-dioxidoquinoxalin-1,4-diium-2-yl)-3-fenylprop-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 306.32
Formel vikt 306.1004