Läs mer
Quinol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10234350 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10234350 250 g 250g
10335910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10234350 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer Q/0150/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 123-31-9
Molekylformel C6H6O2
Molekylvikt (g/mol) 110.112
MDL-nummer 2339
InChI-nyckel QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
IUPAC-namn benzene-1,4-diol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)O
Specifikationer
Smältpunkt 170°C
Färg White
pH 3.75
Kokpunkt 285°C
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 250 g
Formel vikt 110.11g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydroquinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.