Läs mer
Quinolin-4(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinolin-4(1H)-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-5-6-10-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 145.0528 |