Läs mer
Quinoline-2-carbonitrile, 97%
Produktkod. 11398726
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398726 5 g 5g
11388726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398726 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19427.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1436-43-7 | C10H6N2 | 154.17 g/mol
Kinolin-2-karbonitril används för att producera kinolin-2-karboxylsyraamid. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kinolin-2-karbonitril används för att producera kinolin-2-karboxylsyraamid. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1436-43-7
Molekylformel C10H6N2
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00134341
InChI-nyckel WDXARTMCIRVMAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarbonitrile, quinaldonitrile, 2-cyanoquinoline, quinolinecarbonitrile, cyanoquinoline, 2-cyano-quinoline, quinoline-2-carbinitrile, acmc-1bzd0
PubChem CID 74031
IUPAC-namn kinolin-2-karbonitril
LEDER N#CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-2-carbonitrile
Smältpunkt 93°C to 96°C
Kokpunkt 160°C (23 mmHg)
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 115213
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 154.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.