Läs mer
Quinoline-2-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 11389036
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389036 5 g 5g
11399036 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20202.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5470-96-2 | C10H7NO | 157.17 g/mol
2-kinolinkarboxaldehyd användes vid framställningen av 3-(2-kinolyl)-1-fenyl-2-propenon via snabba, tandem aldol-Michael-reaktioner med litium-, natrium- och kaliumenolaten av acetofenon; ligander av imintyp; socker-kinolin fluorescerande sensor för detektering av Hg2+ i naturligt vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-kinolinkarboxaldehyd användes vid framställningen av 3-(2-kinolyl
)-1-fenyl-2-propenon via snabba, tandem aldol-Michael-reaktioner med litium-, natrium- och kaliumenolaterna av acetofenon; ligander av imintyp; socker-kinolin fluorescerande sensor för detektering av Hg2+ i naturligt vatten.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5470-96-2
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00075032
InChI-nyckel WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
PubChem CID 79619
IUPAC-namn kinolin-2-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-2-carboxaldehyde
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 113061
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 157.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.