Läs mer
Quinoline-3-boronic acid, 95%
Produktkod. 11344526
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344526 1 g 1g
11364526 250 mg 250mg
11354526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20088.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 191162-39-7 | C9H8BNO2 | 172.98 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 191162-39-7
Molekylformel C9H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 172.98
MDL-nummer MFCD02183527
InChI-nyckel YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolineboronic acid, quinoline-3-boronic acid, 3-quinolinylboronic acid, 3-quinolylboronic acid, quinolin-3-yl-3-boronic acid, 3-quinoline boronic acid, 3-quinolineboronic aid, quinolin-3-yl-boranediol, quinolin-3-yl boronic acid, boronic acid, 3-quinolinyl
PubChem CID 2734663
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-3-boronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8764547
IUPAC-namn (kinolin-3-yl)borsyra
Formel vikt 172.98
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.