Läs mer
Alfa Aesar™ Quinoline-3-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11318166
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318166 5 g 5g
11308166 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318166 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L15133.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6480-68-8
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
MDL-nummer MFCD00006770
InChI-nyckel DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
IUPAC-namn quinoline-3-carboxylic acid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∽283°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 126542
Formel vikt 173.17
Procent renhet 98%