Läs mer
Quinoline-3-sulfonyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 159182-40-8 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | quinoline-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.67 |
| Formel vikt | 226.9808 |