Läs mer
Kinolin-4-karboxaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309046 5 g 5g
11319046 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20203.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
4-kinolinkarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) användes vid syntesen av lepidylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-kinolinkarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) användes vid syntesen av lepidylaminer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4363-93-3
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00006781
InChI-nyckel MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC-namn kinolin-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 131°C to 133°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 113072
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 157.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.