Läs mer
Kinolin-4-karboxaldehyd, 97+%
Produktkod. 11319046
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11319046 25 g 25g
11309046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11319046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20203.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157,17 g/mol
4-kinolinkarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) användes vid syntesen av lepidylaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-kinolinkarboxaldehyd (cinchoninaldehyd) användes vid syntesen av lepidylaminer.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4363-93-3
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.17
MDL-nummer MFCD00006781
InChI-nyckel MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
IUPAC-namn kinolin-4-karbaldehyd
LEDER O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Quinoline-4-carboxaldehyde
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Kokpunkt 131 °C till 133 °C (5 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 113072
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 157.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.