Läs mer
Kinolin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10110922
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10110922 250 mg 250mg
10632053 1 g 1g
10681236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10110922 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04601CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 486-74-8
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
InChI-nyckel VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC-namn kinolin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%