Läs mer
Kinolin-4-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10681236
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10681236 5 g 5g
10110922 250 mg 250mg
10632053 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10681236 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04601DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 486-74-8
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.171
InChI-nyckel VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
IUPAC-namn kinolin-4-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-4-carboxylic acid
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%