Läs mer
Kinolin-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30415065
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30415065 10 mg
1 options
Produktkod. 30415065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ70050810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Molekylformel C10H7NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
InChI formel InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Molekylvikt (g/mol) 173.16