Läs mer
Kinolin-5-karboxaldehyd, 97+%
Produktkod. 11325445
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11325445 250 mg 250mg
11305445 1 g 1g
11315445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11325445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19641.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157,172 g/mol
Kinolin-5-karboxaldehyd används som en prekursor vid framställning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kinolin-5-karboxaldehyd används som prekursor vid
framställning av läkemedel.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22934-41-4
Molekylformel C10H7NO
Molekylvikt (g/mol) 157.172
MDL-nummer MFCD00805835
InChI-nyckel BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
PubChem CID 3543386
IUPAC-namn kinolin-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 94 °C till 98 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 113095
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 157.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.