Läs mer
Kinolin-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15770889 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15770889 5 g 5g
15760889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15770889 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454760050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7250-53-5
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00047608
InChI-nyckel RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
IUPAC-namn kinolin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-5-carboxylic acid
Smältpunkt 337.0°C to 341.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 173.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.