Läs mer
Quinoline-5-carboxylic acid, 97+%
Produktkod. 11385445
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11385445 250 mg 250mg
11365445 1 g 1g
11375445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11385445 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19643.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Kinolin-5-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kinolin-5-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som
används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7250-53-5
Molekylformel C10H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 173.17
MDL-nummer MFCD00047608
InChI-nyckel RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
IUPAC-namn kinolin-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-5-carboxylic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 129178
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 173.17
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.