Learn More
Kinolin-5-sulfonylklorid, TRC
Product Code. 30415361
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 mg
Product Code. Kvantitet
30415361 500 mg
1 options
Product Code. 30415361 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCQ700995500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Molekylformel C9H6ClNO2S
Kvantitet 500 mg
Synonym 5-Quinolinesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
LEDER ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
IUPAC-namn Kinolin-5-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.67
Formel vikt 226.9808