Läs mer
Kinolin-5-sulfonylklorid, TRC
Produktkod. 30417821
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30417821 1 g
1 options
Produktkod. 30417821 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ7009951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Molekylformel C9H6ClNO2S
Kvantitet 1 g
Synonym 5-Quinolinesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
LEDER ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
IUPAC-namn Kinolin-5-sulfonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.67
Formel vikt 226.9808