Läs mer
Kinolin-5-sulfonylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Quinoline-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 102878-84-2 |
| Molekylformel | C9H6ClNO2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 5-Quinolinesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H |
| LEDER | ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12 |
| IUPAC-namn | Kinolin-5-sulfonylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.67 |
| Formel vikt | 226.9808 |